Bis(2-aminophenyl)sulphide
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR4660-25G OR4660-5G
APOSOR4660-25GEA 1300 SEK
APOSOR4660-25G APOSOR4660-5G
Bis(2-aminophenyl)sulphide
Bis(2-aminophenyl)sulphide
Formel: C₁₂H₁₂N₂S
Smältpunkt: 85…88 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03094662
CAS nummer: 5873-51-8