4-(Isobutyro)thioanisole
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR4659-100G
OR4659-25G
APOSOR4659-100GEA
3300
SEK
APOSOR4659-100G
APOSOR4659-25G
4-(Isobutyro)thioanisole
4-(Isobutyro)thioanisole
Formel:
C₁₁H₁₄OS Kokpunkt: 122…124 °C/2mmHg Smältpunkt: 32…33 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD03094661 CAS nummer: 53207-58-2 |