4-Chloro-1H-imidazole 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR46577-1G OR46577-5G
APOSOR46577-1GEA 735 SEK
APOSOR46577-1G APOSOR46577-5G
4-Chloro-1H-imidazole 98%
4-Chloro-1H-imidazole
Formel: C₃H₃ClN₂
Smältpunkt: 118…120 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD09033087
CAS nummer: 15965-31-8