(R,R)-(-)-2,5-Hexanediol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR46574-1G OR46574-5G
APOSOR46574-1GEA 275 SEK
APOSOR46574-1G APOSOR46574-5G
(R,R)-(-)-2,5-Hexanediol
(R,R)-(-)-2,5-Hexanediol
Formel: C₆H₁₄O₂
Smältpunkt: 52…54 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00142339
CAS nummer: 17299-07-9