4-Bromo-2,2-diphenylbutyric acid 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR46550-100G OR46550-25G
APOSOR46550-100GEA 3775 SEK
APOSOR46550-100G APOSOR46550-25G
4-Bromo-2,2-diphenylbutyric acid 95%
4-Bromo-2,2-diphenylbutyric acid
Formel: C₁₆H₁₅BrO₂
Smältpunkt: 131 °C (dec.)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01321300
CAS nummer: 37742-98-6