2-Bromo-5-iodoaniline 96%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR46544-1G OR46544-250MG OR46544-5G
APOSOR46544-1GEA 855 SEK
APOSOR46544-1G APOSOR46544-250MG APOSOR46544-5G
2-Bromo-5-iodoaniline 96%
2-Bromo-5-iodoaniline
Formel: C₆H₅BrIN
Smältpunkt: 70…75 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD16038675
CAS nummer: 111721-74-5