5-Amino-2-methoxypyridine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR4654-25G
OR4654-100G
APOSOR4654-25GEA
275
SEK
APOSOR4654-25G
APOSOR4654-100G
5-Amino-2-methoxypyridine 97%
5-Amino-2-methoxypyridine
Formel:
C₆H₈N₂O Kokpunkt: 85…90 °C/1mmHg Smältpunkt: 29…31 °C Densitet: 1,575 g/cm³ (25 °C) Flampunkt: >110 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00006264 CAS nummer: 6628-77-9 EINECS: 229-612-8 |