6-Iodo-o-toluic acid 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR46539-1G OR46539-250MG OR46539-5G
APOSOR46539-1GEA 1450 SEK
APOSOR46539-1G APOSOR46539-250MG APOSOR46539-5G
6-Iodo-o-toluic acid 95%
6-Iodo-o-toluic acid
Formel: C₈H₇IO₂
MW: 262,05 g/mol
Smältpunkt: 112…116 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01310823
CAS nummer: 54811-50-6