6-Nitropyridin-2-amine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Amino-6-nitropyridine
OR46518-1G OR46518-5G
APOSOR46518-1GEA 1975 SEK
APOSOR46518-1G APOSOR46518-5G
6-Nitropyridin-2-amine 98%
6-Nitropyridin-2-amine
Formel: C₅H₅N₃O₂
MW: 139,1121 g/mol
Smältpunkt: 160…164 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04114202
CAS nummer: 14916-63-3