2,6-Dibromo-4-methylpyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR46507-10G OR46507-1G OR46507-5G
APOSOR46507-10GEA 3725 SEK
APOSOR46507-10G APOSOR46507-1G APOSOR46507-5G
2,6-Dibromo-4-methylpyridine
2,6-Dibromo-4-methylpyridine
Formel: C₆H₅Br₂N
Smältpunkt: 74…79 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11036225
CAS nummer: 73112-16-0