1H-Pyrazole-3-carbaldehyde 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR46247-100G OR46247-25G OR46247-5G OR46247-1G
APOSOR46247-100GEA 2650 SEK
APOSOR46247-100G APOSOR46247-25G APOSOR46247-5G APOSOR46247-1G
1H-Pyrazole-3-carbaldehyde 97%
1H-Pyrazole-3-carbaldehyde
Formel: C₄H₄N₂O
Smältpunkt: 149…150 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00129925
CAS nummer: 3920-50-1