1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-3-ylamine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR46245-1G OR46245-5G
APOSOR46245-1GEA 525 SEK
APOSOR46245-1G APOSOR46245-5G
1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-3-ylamine
1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-3-ylamine
Formel: C₅H₉N₃
Kokpunkt: 98 °C/3mmHg
Smältpunkt: 65…68 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04970041
CAS nummer: 35100-92-6