2-Chloro-5-methylpyrimidine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR46244-25G OR46244-5G
APOSOR46244-25GEA 855 SEK
APOSOR46244-25G APOSOR46244-5G
2-Chloro-5-methylpyrimidine 98%
2-Chloro-5-methylpyrimidine
Formel: C₅H₅ClN₂
Smältpunkt: 89…97 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09260903
CAS nummer: 22536-61-4