1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR46227-100G OR46227-25G
APOSOR46227-100GEA 1275 SEK
APOSOR46227-100G APOSOR46227-25G
1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene 97%
1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene
Formel: C₈H₉BrO₂
MW: 217,06 g/mol
Smältpunkt: 62…67 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06200685
CAS nummer: 20469-65-2