3H-Imidazo[4,5-c]pyridine 96%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 5-Aza-1H-benzoimidazole, 5-Azabenzimidazole
OR46225-1G OR46225-5G OR46225-25G
APOSOR46225-1GEA 775 SEK
APOSOR46225-1G APOSOR46225-5G APOSOR46225-25G
3H-Imidazo[4,5-c]pyridine 96%
3H-Imidazo[4,5-c]pyridine
Formel: C₆H₅N₃
MW: 119,13 g/mol
Smältpunkt: 168…173 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00051808
CAS nummer: 272-97-9