Methyl-5-bromopyrimidine-2-carboxyate
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: Methyl 5-Bromopyrimidine-2-carboxylate, 5-Bromopyrimidine-2-carboxylic acid methyll ester
OR46221-1G OR46221-5G
APOSOR46221-1GEA 720 SEK
APOSOR46221-1G APOSOR46221-5G
Methyl-5-bromopyrimidine-2-carboxyate
Methyl-5-bromopyrimidine-2-carboxyate
Formel: C₆H₅BrN₂O₂
MW: 217,02 g/mol
Smältpunkt: 148…149 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11111606
CAS nummer: 89581-38-4