Ethyl-2-hydroxyisobutyrate 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR46219-100G OR46219-25G
APOSOR46219-100GEA 855 SEK
APOSOR46219-100G APOSOR46219-25G
Ethyl-2-hydroxyisobutyrate 98%
Ethyl-2-hydroxyisobutyrate
Formel: C₆H₁₂O₃
MW: 132,16 g/mol
Kokpunkt: 149…151 °C
Densitet: 0,965 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 41 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004458
CAS nummer: 80-55-7