4-Ethoxybenzyl alcohol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: (4-Ethoxyphenyl)methanol
OR46213-10G OR46213-50G OR46213-100G
APOSOR46213-10GEA 430 SEK
APOSOR46213-10G APOSOR46213-50G APOSOR46213-100G
4-Ethoxybenzyl alcohol 98%
4-Ethoxybenzyl alcohol
Formel: C₉H₁₂O₂
MW: 152,19 g/mol
Kokpunkt: 272…274 °C
Smältpunkt: 32…34 °C
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004655
CAS nummer: 6214-44-4
EINECS: 228-283-8