2-Aminopyridin-4-ol 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR46212-25G OR46212-100G
APOSOR46212-25GEA 925 SEK
APOSOR46212-25G APOSOR46212-100G
2-Aminopyridin-4-ol 95%
2-Aminopyridin-4-ol
Formel: C₅H₆N₂O
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04114161
CAS nummer: 33631-05-9