5-Methoxybenzofuran
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR46210-1G OR46210-5G
APOSOR46210-1GEA 685 SEK
APOSOR46210-1G APOSOR46210-5G
5-Methoxybenzofuran
5-Methoxybenzofuran
Formel: C₉H₈O₂
Kokpunkt: 123 °C/20mmHg
Smältpunkt: 31…33 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00079770
CAS nummer: 13391-28-1