4-Amino-3-bromo-2-chloropyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Bromo-2-chloro-4-pyridylamine, 3-Bromo-2-chloropyridin-4-amine, 3-Bromo-2-chloro-4-pyridinamine
OR46206-25G OR46206-5G
APOSOR46206-25GEA 5575 SEK
APOSOR46206-25G APOSOR46206-5G
4-Amino-3-bromo-2-chloropyridine
4-Amino-3-bromo-2-chloropyridine
Formel: C₅H₄BrClN₂
MW: 207,46 g/mol
Smältpunkt: 148…153 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD09263478
CAS nummer: 215364-85-5