6-Bromo-4-methylpyridin-2-amine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Amino-6-bromo-4-methylpyridine
OR46205-1G OR46205-5G OR46205-10G
APOSOR46205-1GEA 175 SEK
APOSOR46205-1G APOSOR46205-5G APOSOR46205-10G
6-Bromo-4-methylpyridin-2-amine
6-Bromo-4-methylpyridin-2-amine
Formel: C₆H₇BrN₂
MW: 187,05 g/mol
Smältpunkt: 115…116 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD11036206
CAS nummer: 73895-98-4