2-Bromonicotinonitrile 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Bromo-3-cyanopyridine
OR46203-5G OR46203-1G OR46203-25G
APOSOR46203-5GEA 875 SEK
APOSOR46203-5G APOSOR46203-1G APOSOR46203-25G
2-Bromonicotinonitrile 98%
2-Bromonicotinonitrile
Formel: C₆H₃BrN₂
MW: 183,01 g/mol
Smältpunkt: 105 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00234140
CAS nummer: 20577-26-8