cis-1,3-Cyclopentanedicarboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: cis-Cyclopentane-1,3-dicarboxylic acid
OR46133-1G OR46133-5G
APOSOR46133-1GEA 360 SEK
APOSOR46133-1G APOSOR46133-5G
cis-1,3-Cyclopentanedicarboxylic acid
cis-1,3-Cyclopentanedicarboxylic acid
Formel: C₇H₁₀O₄
Smältpunkt: 121 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01311175
CAS nummer: 876-05-1