2,4-Dichloro-6-methylbenzamide
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR4612-1G OR4612-250MG
APOSOR4612-1GEA 1625 SEK
APOSOR4612-1G APOSOR4612-250MG
2,4-Dichloro-6-methylbenzamide
2,4-Dichloro-6-methylbenzamide
Formel: C₈H₇Cl₂NO
Smältpunkt: 167…169 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00205142
CAS nummer: 175278-27-0