5-Methoxypyridin-3-ol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3-Hydroxy-5-methoxypyridine
OR46115-1G OR46115-5G
APOSOR46115-1GEA 1050 SEK
APOSOR46115-1G APOSOR46115-5G
5-Methoxypyridin-3-ol
5-Methoxypyridin-3-ol
Formel: C6H7NO2
MW: 125,1300 g/mol
Smältpunkt: 147,5…148.5 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06797672
CAS nummer: 109345-94-0