4-Formyl-2-methoxypyridine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Methoxypyridine-4-carbaldehyde, 2-Methoxyisonicotinaldehyde
OR46110-1G OR46110-5G
APOSOR46110-1GEA 550 SEK
APOSOR46110-1G APOSOR46110-5G
4-Formyl-2-methoxypyridine 98%
4-Formyl-2-methoxypyridine
Formel: C₇H₇NO₂
MW: 137,14 g/mol
Smältpunkt: 36 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD06410680
CAS nummer: 72716-87-1