5-Formyl-2-picoline 97%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR46109-1G
OR46109-10G
OR46109-5G
APOSOR46109-1GEA
500
SEK
APOSOR46109-1G
APOSOR46109-10G
APOSOR46109-5G
5-Formyl-2-picoline 97%
5-Formyl-2-picoline
Formel:
C₇H₇NO Kokpunkt: 95 °C/20mmHg Densitet: 1,084 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD08272279 CAS nummer: 53014-84-9 |