4-Bromo-4'-tert-butylbiphenyl
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR46097-5G OR46097-1G
APOSOR46097-5GEA 945 SEK
APOSOR46097-5G APOSOR46097-1G
4-Bromo-4'-tert-butylbiphenyl
4-Bromo-4'-tert-butylbiphenyl
Formel: C₁₆H₁₇Br
MW: 289,21 g/mol
Kokpunkt: 152 °C/2mmHg
Smältpunkt: 140…143 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01321141
CAS nummer: 162258-89-1