2,4-Dimethyl-oxazole-5-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR46096-10G OR46096-1G OR46096-5G
APOSOR46096-10GEA 1625 SEK
APOSOR46096-10G APOSOR46096-1G APOSOR46096-5G
2,4-Dimethyl-oxazole-5-carboxylic acid
2,4-Dimethyloxazole-5-carboxylic acid
Formel: C₆H₇NO₃
Smältpunkt: 242 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06011090
CAS nummer: 2510-37-4