3-Bromo-4-chloro-5-nitropyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR46093-100G OR46093-25G OR46093-5G
APOSOR46093-100GEA 4925 SEK
APOSOR46093-100G APOSOR46093-25G APOSOR46093-5G
3-Bromo-4-chloro-5-nitropyridine
3-Bromo-4-chloro-5-nitropyridine
Formel: C₅H₂BrClN₂O₂
Smältpunkt: 49…50 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07368836
CAS nummer: 31872-63-6