2-Bromo-4-iodophenol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR46077-10G OR46077-1G OR46077-5G
APOSOR46077-10GEA 5525 SEK
APOSOR46077-10G APOSOR46077-1G APOSOR46077-5G
2-Bromo-4-iodophenol 97%
2-Bromo-4-iodophenol
Formel: C₆H₄BrIO
MW: 298,9038 g/mol
Smältpunkt: 48…51 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11870189
CAS nummer: 133430-98-5