5-Methoxy-2-methylindole 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 5-Methoxy-2-methyl-1H-indole
OR46076-25G OR46076-5G
APOSOR46076-25GEA 3075 SEK
APOSOR46076-25G APOSOR46076-5G
5-Methoxy-2-methylindole 97%
5-Methoxy-2-methylindole
Formel: C₁₀H₁₁NO
MW: 161,2 g/mol
Smältpunkt: 85…88 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00005620
CAS nummer: 1076-74-0