Methyl-3-chloro-4-cyanobenzoate 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR46071-100MG OR46071-250MG OR46071-1G
APOSOR46071-100MGEA 995 SEK
APOSOR46071-100MG APOSOR46071-250MG APOSOR46071-1G
Methyl-3-chloro-4-cyanobenzoate 98%
Methyl-3-chloro-4-cyanobenzoate
Formel: C₉H₆ClNO₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD12756074
CAS nummer: 214759-66-7