3-Methylcrotonic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR46069-25G
OR46069-100G
APOSOR46069-25GEA
260
SEK
APOSOR46069-25G
APOSOR46069-100G
3-Methylcrotonic acid 98%
3-Methylcrotonic acid
Formel:
C₅H₈O₂ Kokpunkt: 194…195 °C Smältpunkt: 65…70 °C Densitet: 1,969 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00004366 CAS nummer: 541-47-9 UN: 3261 ADR: 8,III |