2-(1H-Pyrazol-4-yl)ethanol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-(2-Hydroxyethyl)-1H-pyrazole
OR46067-25G OR46067-5G OR46067-1G
APOSOR46067-25GEA 7350 SEK
APOSOR46067-25G APOSOR46067-5G APOSOR46067-1G
2-(1H-Pyrazol-4-yl)ethanol 98%
2-(1H-Pyrazol-4-yl)ethanol
Formel: C₅H₈N₂O
MW: 112,1298 g/mol
Kokpunkt: 140…145 °C/0,3mmHg
Smältpunkt: 54…55 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD03419343
CAS nummer: 180207-57-2