5-Bromothiazole 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR46041-1G OR46041-25G OR46041-5G
APOSOR46041-1GEA 1050 SEK
APOSOR46041-1G APOSOR46041-25G APOSOR46041-5G
5-Bromothiazole 97%
5-Bromothiazole
Formel: C₃H₂BrNS
MW: 164,03 g/mol
Kokpunkt: 80…81 °C/18mmHg
Densitet: 1,835 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 76,7 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD07787394
CAS nummer: 3034-55-7