2-Bromo-6-chlorobenzaldehyde 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR46035-100G OR46035-25G OR46035-5G
APOSOR46035-100GEA 5025 SEK
APOSOR46035-100G APOSOR46035-25G APOSOR46035-5G
2-Bromo-6-chlorobenzaldehyde 99%
2-Bromo-6-chlorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄BrClO
Smältpunkt: 78…82 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00266792
CAS nummer: 64622-16-8