3,5-Dichloro-4-pyridinecarboxaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3,5-Dichloro-4-formylpyridine, 3,5-Dichloropyridine-4-carboxaldehyde, 3,5-Dichloroisonicotinaldehyde
OR46033-1G OR46033-25G OR46033-5G
APOSOR46033-1GEA 175 SEK
APOSOR46033-1G APOSOR46033-25G APOSOR46033-5G
3,5-Dichloro-4-pyridinecarboxaldehyde
3,5-Dichloro-4-pyridinecarboxaldehyde
Formel: C₆H₃Cl₂NO
MW: 176,00 g/mol
Smältpunkt: 75…79 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04039921
CAS nummer: 136590-83-5