2-Methoxyphenyl benzoate 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR46021-25G OR46021-100G
APOSOR46021-25GEA 1050 SEK
APOSOR46021-25G APOSOR46021-100G
2-Methoxyphenyl benzoate 99%
2-Methoxyphenyl benzoate
Formel: C₁₄H₁₂O₃
MW: 228,25 g/mol
Smältpunkt: 57…64 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00017153
CAS nummer: 531-37-3
EINECS: 208-507-0