(R)-(-)-3-Hydroxytetrahydrofuran
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR4601-5G OR4601-25G OR4601-100G
APOSOR4601-5GEA 585 SEK
APOSOR4601-5G APOSOR4601-25G APOSOR4601-100G
(R)-(-)-3-Hydroxytetrahydrofuran
(R)-(-)-3-Hydroxytetrahydrofuran
Formel: C₄H₈O₂
Kokpunkt: 181 °C
Densitet: 1,097 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 82 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00067101
CAS nummer: 86087-24-3