Tetraklorftalsyraanhydrid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR460073-1KG OR460073-500G OR460073-10KG OR460073-100G
APOSOR460073-1KGEA 3000 SEK
APOSOR460073-1KG APOSOR460073-500G APOSOR460073-10KG APOSOR460073-100G
Tetraklorftalsyraanhydrid 97%
Tetraklorftalsyraanhydrid
Formel: C₈Cl₄O₃
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00005920
CAS nummer: 117-08-8
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III