2,3-Dibromopentane
Leverantör: Apollo Scientific
OR460065-1G OR460065-5G
APOSOR460065-1GEA 1225 SEK
APOSOR460065-1G APOSOR460065-5G
2,3-Dibromopentane
2,3-Dibromopentane
Formel: H₃C(BrCH)₂CH₂CH₃
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 5398-25-4