1,3,5-Triaza-7-phosphaadamantane
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: PTA
OR460058-1G OR460058-5G
APOSOR460058-1GEA 1025 SEK
APOSOR460058-1G APOSOR460058-5G
1,3,5-Triaza-7-phosphaadamantane
1,3,5-Triaza-7-phosphaadamantane
Formel: C₆H₁₂N₃P
MW: 157.157 g/mol
Smältpunkt: 244…250 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00154905
CAS nummer: 53597-69-6