3-Methyl-1-butene 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: Isoamylene, Isopropylethylene, Isopentene
OR460043-100G OR460043-25G OR460043-5G
APOSOR460043-100GEA 5825 SEK
APOSOR460043-100G APOSOR460043-25G APOSOR460043-5G
3-Methyl-1-butene 95%
3-Methyl-1-butene
Formel: C₅H₁₀
MW: 70,13 g/mol
Kokpunkt: 20 °C
Smältpunkt: –168,5…–168 °C
Densitet: 0,627 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 57 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008937
CAS nummer: 563-45-1
UN: 2561
ADR: 3,I