1,2,2-Triklorpropan 97%
Leverantör: Apollo Scientific
OR460037-1G OR460037-5G
APOSOR460037-1GEA 3350 SEK
APOSOR460037-1G APOSOR460037-5G
1,2,2-Triklorpropan 97%
1,2,2-Triklorpropan
Formel: ClH₂CCCl₂CH₃
MW: 147,43 g/mol
Kokpunkt: 121…123 °C
Densitet: 1,3145 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 3175-23-3
UN: 1993
ADR: 3,III