3-Phenoxyphenethylamine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR460019-1G OR460019-250MG
APOSOR460019-1GEA 1450 SEK
APOSOR460019-1G APOSOR460019-250MG
3-Phenoxyphenethylamine
3-Phenoxyphenethylamine
Formel: C₁₄H₁₅NO
Kokpunkt: 142 °C
Densitet: 1.08 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 118468-17-0