2-Chloro-4-methoxypyrimidine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR46001-100G OR46001-25G
APOSOR46001-100GEA 3000 SEK
APOSOR46001-100G APOSOR46001-25G
2-Chloro-4-methoxypyrimidine
2-Chloro-4-methoxypyrimidine
Formel: C₅H₅ClN₂O
MW: 144,56 g/mol
Smältpunkt: 54…57 °C
Flampunkt: 110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00194055
CAS nummer: 22536-63-6