1-Benzyloxy-4-bromobenzene 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-Benzyloxybromobenzene, 1-Bromo-4-(phenylmethoxy)benzene
OR4586-100G OR4586-250G OR4586-500G
APOSOR4586-100GEA 1400 SEK
APOSOR4586-100G APOSOR4586-250G APOSOR4586-500G
1-Benzyloxy-4-bromobenzene 98%
1-Benzyloxy-4-bromobenzene
Formel: C₁₃H₁₁BrO
MW: 263,13 g/mol
Kokpunkt: 166…167 °C/4mmHg
Smältpunkt: 60…63 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00028016
CAS nummer: 6793-92-6