(S)-3-Hydroxypiperidine hydrochloride 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: (S)-3-Piperidinol hydrochloride
OR4577-5G OR4577-25G
APOSOR4577-5GEA 585 SEK
APOSOR4577-5G APOSOR4577-25G
(S)-3-Hydroxypiperidine hydrochloride 98%
(S)-3-Hydroxypiperidine hydrochloride
Formel: C₅H₁₂ClNO
MW: 137,6100 g/mol
Smältpunkt: 185…188 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03426348
CAS nummer: 475058-41-4